4-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110067-1G
APOSOR110067-1GEA 232 EUR InStock
APOSOR110067-1G
4-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(4-Bromo-3-methylphenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₉H₈BrN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381089
CAS-Nummer: 1440535-69-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge