2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110086-1G
APOSOR110086-1GEA 290 EUR InStock
APOSOR110086-1G
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
2-Methyl-1,3-benzothiazole-6-sulphonamide
Formel: C₈H₈N₂O₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23381086
CAS-Nummer: 21431-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge