tert-Butyl 3-[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110088-1G
APOSOR110088-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR110088-1G
tert-Butyl 3-[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
tert-Butyl 3-[4-(ethoxycarbonyl)piperidin-1-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₇H₃₀N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24850056
CAS-Nummer: 1440535-57-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge