2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110137-1G
APOSOR110137-1GEA 372 EUR InStock
APOSOR110137-1G
2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
2-Acetyl-5-iodo-2H-indazole
Formel: C₉H₇IN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11520128
CAS-Nummer: 1174064-60-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge