3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110152-1G
APOSOR110152-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSOR110152-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-6-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₄
Melting Pt: 301…304 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03036647
CAS-Nummer: 134997-87-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge