[(7-Chloroquinolin-4-yl)thio]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110153-1G
APOSOR110153-1GEA 65.4 EUR InStock
APOSOR110153-1G
[(7-Chloroquinolin-4-yl)thio]acetic acid
[(7-Chloroquinolin-4-yl)thio]acetic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₂S
MW: 253.705 g/mol
Melting Pt: 223…225 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01569501
CAS-Nummer: 5429-07-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge