2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110178-1G
APOSOR110178-1GEA 186 EUR InStock
APOSOR110178-1G
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
2-Methyloxazolo[4,5-b]pyridine
Formel: C₇H₆N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05256196
CAS-Nummer: 86467-39-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge