3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110191-1G
APOSOR110191-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR110191-1G
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
3-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₄ClN₃
Melting Pt: 199…201 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09994775
CAS-Nummer: 1019027-68-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge