3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110212-250MG
APOSOR110212-250MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR110212-250MG
3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
3-Iodo-1H-indole-2-carbohydrazide
Formel: C₉H₈IN₃O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11615813
CAS-Nummer: 1227954-74-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge