Methyl 2-acetyl-2H-indazole-4-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110287-1G
APOSOR110287-1GEA 267 EUR InStock
APOSOR110287-1G
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-4-carboxylate
Methyl 2-acetyl-2H-indazole-4-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14635899
CAS-Nummer: 1303890-10-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge