6-Bromobenzo[d]isoxazol-3-amine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110302-1G
APOSOR110302-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR110302-1G
6-Bromobenzo[d]isoxazol-3-amine 97%
6-Bromobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formel: C₇H₅BrN₂O
Melting Pt: 114…116 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09788587
CAS-Nummer: 177995-39-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge