Methyl 2-amino-5-chloronicotinate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110303-5G
APOSOR110303-5GEA 120 EUR InStock
APOSOR110303-5G
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate 95%
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Melting Pt: 133…135 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031678
CAS-Nummer: 50735-33-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge