(2-Phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110315-1G
APOSOR110315-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110315-1G
(2-Phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
(2-Phenyl-1,3-thiazol-5-yl)methanol
Formel: C₁₀H₉NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09694149
CAS-Nummer: 859485-91-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge