3-[1,3,4]Oxadiazol-2-ylphenylamine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110326-1G
APOSOR110326-1GEA 220 EUR InStock
APOSOR110326-1G
3-[1,3,4]Oxadiazol-2-ylphenylamine
3-[1,3,4]Oxadiazol-2-ylphenylamine
Formel: C₈H₇N₃O
Melting Pt: 45…48 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099501
CAS-Nummer: 5378-35-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge