2,5-Dibromo-1H-imidazol-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110349-1G
APOSOR110349-1GEA 319 EUR InStock
APOSOR110349-1G
2,5-Dibromo-1H-imidazol-4-amine
2,5-Dibromo-1H-imidazol-4-amine
Formel: C₃H₃Br₂N₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10001383
CAS-Nummer: 1029720-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge