2-Amino-5-chloronicotinohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110366-250MG
APOSOR110366-250MGEA 58 EUR InStock
APOSOR110366-250MG
2-Amino-5-chloronicotinohydrazide
2-Amino-5-chloronicotinohydrazide
Formel: C₆H₇ClN₄O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16631261
CAS-Nummer: 1314959-58-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge