N-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110401-1G
APOSOR110401-1GEA 580 EUR InStock
APOSOR110401-1G
N-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)thiourea
N-(1-Methyl-1H-indazol-7-yl)thiourea
Formel: C₉H₁₀N₄S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168291
CAS-Nummer: 41968-38-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge