4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110421-1G OR110421-5G OR110421-10G
APOSOR110421-1GEA 115 EUR InStock
APOSOR110421-1G APOSOR110421-5G APOSOR110421-10G
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(3-Bromophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₈H₆BrN₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18384918
CAS-Nummer: 1007578-99-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge