tert-Butyl 2-[(3-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110646-1G
APOSOR110646-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110646-1G
tert-Butyl 2-[(3-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
tert-Butyl 2-[(3-bromobenzoyl)amino]ethylcarbamate
Formel: C₁₄H₁₉BrN₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18804161
CAS-Nummer: 1427460-40-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge