2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110662-1G OR110662-5G
APOSOR110662-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110662-1G APOSOR110662-5G
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
2-Phenyl-2-azaspiro[4.4]nonane-1,3-dione
Formel: C₁₄H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20037419
CAS-Nummer: 856068-76-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge