6-Methyl-2-oxo-4-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110691-1G
APOSOR110691-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR110691-1G
6-Methyl-2-oxo-4-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
6-Methyl-2-oxo-4-thioxo-1,2,3,4-tetrahydro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester
Formel: C₈H₁₀N₂O₃S
MW: 214.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06411556
CAS-Nummer: 13996-05-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge