3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR110724-1G
APOSOR110724-1GEA 328 EUR InStock
APOSOR110724-1G
3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
3-Bromo-5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Formel: C₈H₄BrClN₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11846272
CAS-Nummer: 1227955-02-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge