3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110751-1G
APOSOR110751-1GEA 144 EUR InStock
APOSOR110751-1G
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
3,4-Dihydro-3-oxo-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₄
MW: 193.156 g/mol
Melting Pt: 302…305 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11878407
CAS-Nummer: 208772-72-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge