5-Methyl-4-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110807-500MG
APOSOR110807-500MGEA 48 EUR InStock
APOSOR110807-500MG
5-Methyl-4-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
5-Methyl-4-nitro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formel: C₇H₆N₄O₂
MDL Number: MFCD00962617
CAS-Nummer: 31995-60-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge