3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110820-250MG
APOSOR110820-250MGEA 186 EUR InStock
APOSOR110820-250MG
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridin-8-amine
Formel: C₇H₆BrN₃
MW: 212.05 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17012030
CAS-Nummer: 1232431-81-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge