6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110862-1G
APOSOR110862-1GEA 248 EUR InStock
APOSOR110862-1G
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
6,7-Dihydro-4H-pyrano[4,3-d]thiazol-2-amine
Formel: C₆H₈N₂OS
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08690160
CAS-Nummer: 259810-12-3
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge