5-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110889-1G
APOSOR110889-1GEA 371 EUR InStock
APOSOR110889-1G
5-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₁₀H₁₁N₃S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11137540
CAS-Nummer: 100988-06-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge