tert-Butyl (5-nitro-1H-indol-1-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110901-1G
APOSOR110901-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR110901-1G
tert-Butyl (5-nitro-1H-indol-1-yl)acetate
tert-Butyl (5-nitro-1H-indol-1-yl)acetate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27995627
CAS-Nummer: 227302-34-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge