tert-Butyl 4-[3-(ethoxycarbonyl)quinoxalin-2-yl]homopiperazine-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110931-1G
APOSOR110931-1GEA 445 EUR InStock
APOSOR110931-1G
tert-Butyl 4-[3-(ethoxycarbonyl)quinoxalin-2-yl]homopiperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[3-(ethoxycarbonyl)quinoxalin-2-yl]homopiperazine-1-carboxylate
Formel: C₂₁H₂₈N₄O₄
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27995631
CAS-Nummer: 1858255-49-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge