2-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110948-1G
APOSOR110948-1GEA 256 EUR InStock
APOSOR110948-1G
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
2-(4-Chlorophenoxy)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₇ClN₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09929608
CAS-Nummer: 82524-00-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge