5-Amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110952-1G
APOSOR110952-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR110952-1G
5-Amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid
5-Amino-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11505019
CAS-Nummer: 42933-44-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge