N-Methyl-1H-indole-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR110959-1G
APOSOR110959-1GEA 180 EUR InStock
APOSOR110959-1G
N-Methyl-1H-indole-2-carboxamide
N-Methyl-1H-indole-2-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174.199 g/mol
Melting Pt: 215…217 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03015880
CAS-Nummer: 69808-71-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge