N,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR110990-1G
APOSOR110990-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR110990-1G
N,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
N,4-Dimethyl-1,3-thiazole-5-sulphonamide
Formel: C₅H₈N₂O₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27995613
CAS-Nummer: 1823927-61-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge