1-Methyl-1H-indole-2-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111023-1G
APOSOR111023-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR111023-1G
1-Methyl-1H-indole-2-carbonitrile
1-Methyl-1H-indole-2-carbonitrile
Formel: C₁₀H₈N₂
Melting Pt: 67…69 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09263865
CAS-Nummer: 60680-97-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge