Methyltricosanoat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111025-1G
APOSOR111025-1GEA 325 EUR InStock
APOSOR111025-1G
Methyltricosanoat
Methyltricosanoat
Formel: C₂₄H₄₈O₂
Melting Pt: 53…56 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00009349
CAS-Nummer: 2433-97-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge