4-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111027-1G
APOSOR111027-1GEA 296 EUR InStock
APOSOR111027-1G
4-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
4-(2,4-Dichloro-6-methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Formel: C₈H₉Cl₂N₃S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28148228
CAS-Nummer: 1823624-22-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge