N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111050-1G
APOSOR111050-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111050-1G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formel: C₁₇H₁₇ClN₄O₂S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28148248
CAS-Nummer: 1858241-71-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge