Methyl 6-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)carbamoyl]amino}nicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111080-1G
APOSOR111080-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111080-1G
Methyl 6-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)carbamoyl]amino}nicotinate
Methyl 6-{[(4-chloro-3-nitrophenyl)carbamoyl]amino}nicotinate
Formel: C₁₄H₁₁ClN₄O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28347981
CAS-Nummer: 1858255-81-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge