3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111111-1G
APOSOR111111-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111111-1G
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
3-Methyl-2-(1-oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Formel: C₁₆H₁₃NO₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28954640
CAS-Nummer: 1858240-23-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge