4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene-1-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111118-1G
APOSOR111118-1GEA 310 EUR InStock
APOSOR111118-1G
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene-1-sulphonamide
4-(2-Methyl-1,3-thiazol-4-yl)benzene-1-sulphonamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11650716
CAS-Nummer: 1094460-88-4
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge