N-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111177-1G
APOSOR111177-1GEA 337 EUR InStock
APOSOR111177-1G
N-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
N-Methyl-1H-indole-3-carboxamide
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12193321
CAS-Nummer: 85729-23-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge