5-Methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111206-100MG
APOSOR111206-100MGEA 337 EUR InStock
APOSOR111206-100MG
5-Methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
5-Methoxy-N-methyl-1,3-benzoxazol-2-amine
Formel: C₉H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19374710
CAS-Nummer: 1267987-80-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge