(4-Diethylsulphamoyl-phenoxy)-acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111370-1G
APOSOR111370-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111370-1G
(4-Diethylsulphamoyl-phenoxy)-acetic acid
(4-Diethylsulphamoyl-phenoxy)-acetic acid
Formel: C₁₂H₁₇NO₅S
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02708667
CAS-Nummer: 50283-86-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge