3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR111449-1G
APOSOR111449-1GEA 0 EUR InStock
APOSOR111449-1G
3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)prop-2-en-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)prop-2-en-1-one
Formel: C₁₂H₁₅NO₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD10700294
CAS-Nummer: 1292814-70-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge