5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR1115-500G
APOSOR1115-500GEA 369 EUR InStock
APOSOR1115-500G
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon 98%
5'-Chlor-2'-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6
Siedepunkt: 126…128 °C/28mmHg
Melting Pt: 54…56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067788
CAS-Nummer: 1450-74-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge