2-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR111537-1G
APOSOR111537-1GEA 935 EUR InStock
APOSOR111537-1G
2-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
2-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formel: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18427849
CAS-Nummer: 26323-62-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge