Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR111544-1G OR111544-250MG
APOSOR111544-1GEA 563 EUR InStock
APOSOR111544-1G APOSOR111544-250MG
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid
5-(2-Aminothiazol-5-yl)sulphanyl-2-methoxy-4-methylbenzoic acid


Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃S₂
MW: 296.365 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD19443226
CAS-Nummer: 439578-97-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..