2-Indolcarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11262-10G
APOSOR11262-10GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR11262-10G
2-Indolcarbonsäure 98%
2-Indolcarbonsäure
Formel: C₉H₇NO₂
Melting Pt: 202…206 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005611
CAS-Nummer: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge