ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR11266-25G
APOSOR11266-25GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR11266-25G
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon
Formel: C₈H₇BrO₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00072424
CAS-Nummer: 2491-38-5
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge