3,5-Dimethoxyzimtsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR11319-25G
APOSOR11319-25GEA 97.3 EUR InStock
APOSOR11319-25G
3,5-Dimethoxyzimtsäure 98%
3,5-Dimethoxyzimtsäure
Formel: C₁₁H₁₂O₄
Melting Pt: 174…175 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004389
CAS-Nummer: 16909-11-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge